Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal
- Alberga una serie de tubos, frascos o placas seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | Tubos de fondo redondo de 30 x 4 a 8 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 13 mm |
| Longitud máx. del tubo | 119 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4xUniversal |
| N.º de lugares | 30 |
| N.° por paquete | 2 |