Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor S-4xUniversal
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
16 microtubos de 5 ml, 16 tubos cónicos de 15 ml, 1 MTP/DWP
1 frasco Nalgene de 1 l
1 frasco cónico de 500 ml
1 frasco de fondo plano de 750 ml
21 tubos de fondo redondo de 9 ml
26 tubos de fondo redondo de 7,5 a 12 ml
46 tubos de 12 x 75 mm o 5 ml, tubos de fondo redondo (FACS)
7 tubos con faldón de 50 ml, 7 tubos Oak Ridge de 30 ml
7 tubos cónicos de 50 ml, 1 microplaca de 96/384 pocillos, 1 frasco de fondo plano de 250 ml, 1 frasco cónico de 175 a 225 ml
9 tubos cónicos de 50 ml, 1 microplaca
Placas de 5 x MTP/DWP/PCR
Tubos de fondo redondo de 30 x 4 a 8 ml
Tipo de tubo:
Cónicos
Fondo con faldón, Oak Ridge
Fondo plano
Fondo plano/cónico
Fondo redondo
Fondo redondo (FACS)
Microtubo, cónico
PCR
N.º de lugares:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal
- Alberga una serie de tubos, frascos o placas seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | 26 tubos de fondo redondo de 7,5 a 12 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 16 mm |
| Longitud máx. del tubo | 120 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4xUniversal |
| N.º de lugares | 26 |
| N.° por paquete | 2 |