Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal
- Alberga una serie de tubos, frascos o placas seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Microtubo, cónico |
| Capacidad | 16 microtubos de 5 ml, 16 tubos cónicos de 15 ml, 1 MTP/DWP |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Longitud máx. del tubo | 124 mm, 64 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4xUniversal |
| N.º de lugares | 16/16/1 |
| N.° por paquete | 2 |