Learn More
Eppendorf™ Adaptador para tubos cónicos con faldón de 50 ml
Código de producto. 10036033 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Capacidad unitSize
10036033 50 mL paquete de 8
1 options
Código de producto. 10036033 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5804737008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para tubos cónicos Falcon Eppendorf
  • Adaptador
  • Para tubos cónicos con faldón de 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Falcon cónico
Capacidad 50 mL
Para utilizar con (equipo) Tubo cónico Falcon
Tamaño del orificio (métrico) 31 mm
N.º de lugares 16
N.° por paquete 8/paq.