Learn More
Adamantane, TRC
Código de producto. 30007563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007563 25 g 25 g
30003222 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA20780025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 281-23-2
Fórmula molecular C10 H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Sinónimo Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane (9CI, ACI), Adamantane (6CI, 8CI), A 0696, MeSH ID: D000218, NSC 527913
Nombre IUPAC adamantano
SMILES C1C2CC3CC(CC1C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252
Porcentaje de pureza >95%