Learn More
Adamantane-d16, TRC
Código de producto. 30178930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178930 500 mg 500 miligramos
30179384 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30178930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA207802500MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30470-60-1
Fórmula molecular C10 D16
Peso molecular (g/mol) 152.333
Sinónimo Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-d16 (ACI), Adamantane-d16 (8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-d16 (9CI), 1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-Hexadecadeuterioadamantane, Perdeuteroadamantane, Adamantane-D16, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane-d16
Nombre IUPAC 1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-hexadecadeuterioadamantano
SMILES [2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C1([2H])C3([2H])[2H])C2([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane-d16
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.226