Learn More
Adamantano, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10602983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10602983 5 g Frasco de vidrio 5 g
10091510 25 g Frasco de vidrio 25 g
10001520 100 g Frasco de vidrio 100 g
13458368 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10602983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146110050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.45€
    16.65€ / 5 g
    Ahorro 2.80€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 281-23-2
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00074719
Clave InChI ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
Nombre IUPAC adamantano
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 205.0°C to 210.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,137
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 8% in light petroleum fract. (20°C),6.7% in diethyl ether-1.7% in ethyl acetate (20°C),9.1% in methylene chloride-0.8% in acetone (20°C),10% in chloroform-12.5% in ccl4 (20°C),0.5%
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina