Learn More
Adamantano, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001520 100 g Frasco de vidrio 100 g
10602983 5 g Frasco de vidrio 5 g
10091510 25 g Frasco de vidrio 25 g
13458368 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
4 options
Código de producto. 10001520
Marca: Thermo Scientific Acros 146111000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 281-23-2
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00074719
Clave InChI ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
Nombre IUPAC adamantano
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 205.0°C to 210.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,137
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 8% in light petroleum fract. (20°C),6.7% in diethyl ether-1.7% in ethyl acetate (20°C),9.1% in methylene chloride-0.8% in acetone (20°C),10% in chloroform-12.5% in ccl4 (20°C),0.5%
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Adamantane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.