Learn More
Adamantano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427936 250 g 250 g
11417936 50 g 50 g
11407936 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14041.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.238 g/mol
Adamantane is mainly used for the synthesis of medicine to treat influenza, serve as NMDA receptor channel blockers. Also be used for preparation of advanced lubricants, photographic material, surface active agents, catalysts and other products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El adamantano se utiliza principalmente para la síntesis de medicamentos para tratar la gripe y funciona como bloqueante de los canales de los receptores NMDA. También se emplea en la preparación de lubricantes avanzados, material fotográfico, agentes activos de superficie, catalizadores y otros productos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 281-23-2
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.238
Número MDL MFCD00074719
Clave InChI ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
Nombre IUPAC adamantano
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane
Punto de fusión 266°C to 268°C (sealed tube)
Densidad 1.07
Cantidad 250 g
Beilstein 1901173
Índice Merck 14,149
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 98%