Learn More
AD80, MedChemExpress
Código de producto. 16446397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446397 5 mg 5 miligramos
16432816 25 mg 25 miligramos
16430959 1 mg 1 miligramo
16424746 100 mg 100 miligramos
16410057 50 mg 50 miligramos
16473658 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16446397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101963
MedChemExpress AD80, a multikinase inhibitor, inhibits RET, RAF,SRCand S6K, with greatly reduced mTOR activity.
AD80, a multikinase inhibitor, inhibits RET, RAF,SRCand S6K, with greatly reduced mTOR activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AD80
CAS 1384071-99-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19F4N7O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (316.84 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C3=NN(C(C)C)C4=NC=NC(N)=C43)C=C2
Peso molecular (g/mol) 473.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.43
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease