Learn More
ACY-775, MedChemExpress
Código de producto. 16453707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453707 50 mg 50 miligramos
16447596 100 mg 100 miligramos
16443636 25 mg 25 miligramos
16430198 5 mg 5 miligramos
16410316 2 mg 2 miligramos
16407738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16453707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19328
MedChemExpress ACY-775 is a potent and selective inhibitor of the of histone deacetylase 6 (HDAC6) with an IC50 of 7.5 nM. ACY775 also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
ACY-775 is a potent and selective inhibitor of the of histone deacetylase 6 (HDAC6) with an IC50 of 7.5 nM. ACY775 also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACY-775
CAS 1375466-18-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19FN4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (75.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C(C=N1)=CN=C1NC2(CCCCC2)C3=CC=CC(F)=C3
Peso molecular (g/mol) 330.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.36
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus