Descripción
Activin RIIA Monoclonal specifically detects Activin RIIA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Activin RIIA |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI5D1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:200 - 500, Immunohistochemistry 1:150 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | activin A receptor, type II, activin A receptor, type IIA, Activin receptor type IIA, activin receptor type-2A, ACTRII, ACTRIIA, ACVR2ACTR-IIA, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30 |
| Símbolos de los genes | ACVR2A |
| Mostrar más |
For Research Use Only