missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Activin B/Inhibin beta B Antibody (SR1921), Novus Biologicals™

Código de producto. 18666624 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18666624 100 μg 100 microlitros
18696734 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18666624 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322294100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Activin B/Inhibin beta B Monoclonal antibody specifically detects Activin B/Inhibin beta B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Activin B/Inhibin beta B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1921
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen activin AB beta polypeptide, Activin beta-B chain, INHBB, inhibin beta B chain, inhibin, beta B, inhibin, beta B (activin AB beta polypeptide), Inhibin, beta-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Activin B/Inhibin beta B (Uniprot #: P09529)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3625
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.