Learn More
Cytiva Medio activado con Thiol Sepharose™ 4B
Código de producto. 11554935 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 g
Tamaño de la unidad:
15 g
11554935 15 g 15 g
1 options
Código de producto. 11554935 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17064001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para el acoplamiento reversible de proteínas a Sepharose 4B mediante un brazo separador de glutatión
  • El gel reacciona con iones metálicos pesados y con alquilo y haluros de arilo
  • Las reacciones de adición ocurren con compuestos que contienen enlaces C=O, C=C y N=N
  • Menos sustituido, pero más poroso que la Thiopropyl Sepharose 6B
  • Adecuado para cromatografía covalente de moléculas grandes como enzimas y ácidos nucleicos
  • Es posible acoplar proteínas que carecen de grupos de tiol a geles de tiol utilizando el reactivo heterobifunctional SPDP, facilitando el uso de cromatografía covalente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración de ligando 1 μM de tiol activado/ml de medio
Matriz Agarosa al 4 %
Tamaño de partículas 90 μm
pH De 2 a 8
Cantidad 15 g
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Se usa para la inmovilización reversible de moléculas que contienen grupos tiol en condiciones moderadas; se optimiza para la inmovilización de moléculas grandes
Material Agarosa al 4 %