Learn More
Cytiva ADN de timo de ternera activado
Código de producto. 10349874 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 unidades
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10349874 25 unidades cada uno
1 options
Código de producto. 10349874 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27457501
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
ADN de timo de ternero activado de alta calidad
  • Tratado con ADNasa I.
Para preparar el sustrato utilizado en el estudio de polimerasa de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Tipo de producto ADN de timo de ternera activado
Fuente Viral y eucariota
Concentración 25 μg/ml
Cantidad 25 unidades
Para utilizar con (aplicación) Estudio de polimerasa de ADN