Learn More
Actin (Muscle Specific) Antibody (MSA/8949R), R&D Systems™
Código de producto. 18601565 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601565 20 μg 20 microgramos
18651144 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18601565 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32379920ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Actin (Muscle Specific) Monoclonal antibody specifically detects Actin (Muscle Specific) in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Actin (Muscle Specific)
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon MSA/8949R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ACTA, ACTC, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, alpha cardiac muscle 1, actin, alpha skeletal muscle, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, alpha-cardiac actin, ASD5, ASMA, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, CFTD, CFTD1, CFTDM, CMD1R, CMH11, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, nemaline myopathy type 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human muscle actin
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Developmental Biology, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ