Learn More
ACSM4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18341600 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18341600 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18341600 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2825500.1ML
Rabbit Polyclonal Antibody
ACSM4 Polyclonal specifically detects ACSM4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ACSM4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen ACSM4 acyl-CoA synthetase medium-chain family member 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human ACSM4
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 341392
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.