Learn More
Sanplatec™ Caja de guantes de vacío acrílica con vista transparente, VG-600N
Descripción
- La guantera de acrílico se puede introducir a un coste menor en comparación con las guanteras de metal.
- Con nuestra tecnología única, destaca por su hermeticidad y resistencia.
- Ejemplo de uso: Investigación sobre baterías de próxima generación, semiconductores, catalizadores, análisis de minerales traza y muestras, investigación en ciencias de la vida, etc.
- Fácil manejo para mover artículos hacia dentro y hacia fuera desde la puerta del lado izquierdo.
- Utilice la caja de paso derecha para entrar y salir de equipos durante la operación.
- Válvula accesoria: cuerpo 2 piezas, caja de paso 2 piezas, puerto de guante 1 pieza, lado de conexión de bomba 2 piezas, medidor de vacío: cuerpo, caja de paso cada 1 pieza (0 a 0,1 MPa), guante: banda de guante: cada 1 par, puerta del puerto de guantes: 1 par (al descomprimir), Diámetro de la boquilla de la válvula: 9 mm
- Dimensiones internas de la caja de paso: 250 mm de ancho x 200 mm de profundidad x 200 mm de alto.
- Con nuestras soluciones personalizadas, nos adaptamos a una variedad de solicitudes, incluidas modificaciones de tamaño y forma.
- La guantera de acrílico se puede introducir a un coste menor en comparación con las guanteras de metal.
- Con nuestra tecnología única, destaca por su hermeticidad y resistencia.
- Ejemplo de uso: Investigación sobre baterías de próxima generación, semiconductores, catalizadores, análisis de minerales traza y muestras, investigación en ciencias de la vida, etc.
- Fácil manejo para mover artículos hacia dentro y hacia fuera desde la puerta del lado izquierdo.
- Utilice la caja de paso derecha para entrar y salir de equipos durante la operación.
- Válvula accesoria: cuerpo 2 piezas, caja de paso 2 piezas, puerto de guante 1 pieza, lado de conexión de bomba 2 piezas, medidor de vacío: cuerpo, caja de paso cada 1 pieza (0 a 0,1 MPa), guante: banda de guante: cada 1 par, puerta del puerto de guantes: 1 par (al descomprimir), Diámetro de la boquilla de la válvula: 9 mm
- Dimensiones internas de la caja de paso: 250 mm de ancho x 200 mm de profundidad x 200 mm de alto.
- Con nuestras soluciones personalizadas, nos adaptamos a una variedad de solicitudes, incluidas modificaciones de tamaño y forma.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de guantes |
| Tipo de filtro | Ninguno |
| Tipo de iluminación | Ninguno |
| Material | Acrílico |
| Peso (métrico) | 80 kg |