Learn More
Cytiva Chaqueta termoestática de plástico acrílico
Código de producto. 10660951 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diámetro interior (métrico):
16 mm
26 mm
50 mm
Altura (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10660951 200 mm 26 mm 200 mm cada uno
10732852 400 mm 16 mm 400 mm cada uno
10526740 700 mm 16 mm 700 mm cada uno
10743802 1000 mm 26 mm 1000 mm cada uno
10392910 400 mm 26 mm 400 mm cada uno
10733042 700 mm 26 mm 700 mm cada uno
10009219 1000 mm 50 mm 1000 mm cada uno
10230930 200 mm 50 mm 200 mm cada uno
10601721 300 mm 50 mm 300 mm cada uno
10691711 600 mm 50 mm 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10660951 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18100082
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Termostato
Material Plástico acrílico
Temperatura máxima 60 °C
Altura (métrico) 200 mm
Diámetro interior (métrico) 26 mm
Diámetro exterior (métrico) 200 mm