Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Termostato |
| Material | Plástico acrílico |
| Tipo | Chaqueta termoestática |
| Temperatura máxima | 60 °C |
| Altura (métrico) | 1000 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1000 mm |