Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 400 con membrana Fluorodyne™ II
Código de producto. 17164241
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17164241 0,2 μm cada uno
1 options
Código de producto. 17164241 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 12478
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cápsula AcroPak™ 400 con membrana Fluorodyne II (PVDF) compatible con varios disolventes orgánicos y acuosos.
  • La membrana de esterilización de doble capa mejora la fiabilidad
  • El orificio de ventilación anterior evita el bloqueo de vapor
  • Fabricados sin utilizar adhesivos para minimizar los extraíbles
  • Preesterilizados mediante irradiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PVDF (hidrófilo)
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 400 cm2
N.° por paquete 1 unidad
Estilo de salida Manguera dentada escalonada