Learn More
Aconitate hydratase B Antibody (09), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18603888 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603888 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18603888 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306091PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Aconitate hydratase B Monoclonal specifically detects Aconitate hydratase B in E. coli samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aconitate hydratase B
Aplicaciones Sandwich ELISA Capture
Clasificación Monoclonal
Clon 09
Conjugado PerCP
Dilución Sandwich ELISA Capture
Formulación PBS
Alias de gen acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Aconitate hydratase B (Uniprot#: P36683; Met1-Val865).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana E. coli
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus