Learn More
Decon™ Enjuague ácido
Código de producto. 10273420
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5000 mL
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10273420 5000 mL 5 litros
1 options
Código de producto. 10273420 Proveedor Decon™ N.º de proveedor ACI5
Ideal para su uso como prelavado para suciedad intensa o como enjuague ácido para eliminar todos los restos de detergente del aparato y evitar la deposición de sales metálicas. No apto para uso doméstico
Formulado a partir de una mezcla de ácidos policarboxílicos, alcoholes alifáticos y tensoactivos no iónicos en una base acuosa y se elimina totalmente con agua. Debido a su acidez natural, no es apto para metales no ferrosos, plásticos de policarbonato, aluminio o zinc. Este producto no es adecuado para aplicaciones domésticas. Ideal para su uso como prelavado para suciedad intensa o como enjuague ácido para eliminar todos los restos de detergente del aparato y evitar la deposición de sales metálicas.
Especificaciones
Formulario Líquido
pH 3.3
Aspecto Incolora
Punto de fusión -63 °C
Viscosidad 10,50 cps a 20 °C
Volumen (métrico) 5000 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • DECON ACID RINSE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: linear alkoxylate