Learn More
Decon™ Enjuague ácido neutralizante
Código de producto. 11762098
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11762098 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 11762098 Proveedor Decon™ N.º de proveedor ACI5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Biodegradable El enjuague de ácido neutralizante Decon Laboratories™ es no espumante y enjuaga completamente.
  • Adecuado para vidrio, cerámica, plástico, caucho, acero inoxidable y metales ferrosos
  • Bactericida
Specifications
Tipo de producto Enjuague ácido neutralizante
Formulario Líquido
Volumen (métrico) 5 L
compliance-icons
Product Identifier
  • decon acid rinse
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: alcohols, C8-C18, ethoxylated propoxylated