Learn More
Ácido fosfotúngstico, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12930494 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12930494 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 12930494 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 156 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.60€
    73.47€ / 100 ml
    Ahorro 25.13€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphotungstic acid solution. European Pharmacopoeia Ref: 1065200
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium tungstate, dihydrate, phosphoricacid