Learn More
Sal sódica de fucsina ácida, MP Biomedicals™
Código de producto. 11425611 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11425611 100 g
11405611 25 g
11415611 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425611 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215819780
La fucsina ácida es uno de los colorantes utilizados en la tinción de tricomas de Masson, donde se utiliza para distinguir el músculo del colágeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3244-88-0
Fórmula molecular C20H19N3Na2O9S3
Peso molecular (g/mol) 587.544
Clave InChI VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
PubChem CID 131852436
Nombre IUPAC ácido 3-[bis(4-amino-3-sulfofenil)metilideno]-6-imino-5-metilciclohexa-1,4-dieno-1-sulfónico; sodio
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid fuchsin sodium salt
Color Negro-azul a negro-verde
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.5
Presión de vapor 0
Forma física Powder