Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de fucsina ácida
Código de producto. 11455856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455856 25 g 25 g
11465856 100 g 100 g
11475856 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455856 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B22222.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3244-88-0 | C20H19N3Na2O9S3 | 587.544 g/mol
Acid Fuchsin sodium salt is used as a pH indicator. It is one of the dyes used in Masson’s Trichome Stain where it is used to distinguish muscle from collagen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de fucsina ácida se utiliza como indicador de pH. Es uno de los colorantes utilizados en la tinción tricrómica de Masson para distinguir el músculo del colágeno.
Solubilidad
Soluble en agua (1 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3244-88-0
Fórmula molecular C20H19N3Na2O9S3
Peso molecular (g/mol) 587.544
Número MDL MFCD00013286
Clave InChI VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
PubChem CID 131852436
Nombre IUPAC ácido 3-[bis(4-amino-3-sulfofenil)metilideno]-6-imino-5-metilciclohexa-1,4-dieno-1-sulfónico; sodio
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Fuchsin sodium salt
Cantidad 25 g
Beilstein 4111656
Índice Merck 14,107
Información de solubilidad Soluble in water (1mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.53