missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACF1 Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30517694 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30517694 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30517694 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338624AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ACF1 Polyclonal antibody specifically detects ACF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACF1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACF1hWALp1, ATP-dependent chromatin remodeling protein, ATP-dependent chromatin-remodeling protein, ATP-utilizing chromatin assembly and remodeling factor 1, bromodomain adjacent to zinc finger domain protein 1A, bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1A, CHRAC subunit ACF1, hACF1FLJ14383, WALp1, WCRF180DKFZp586E0518, Williams syndrome transcription factor-related chromatin-remodeling factor 180
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1347-1556 of human ACF1 (NP_038476.2).,, Sequence:, VFVELLSPRRKRRGRKSANNTPENSPNFPNFRVIATKSSEQSRSVNIASKLSLQESESKRRCRKRQSPEPSPVTLGRRSSGRQGGVHELSAFEQLVVELVRHDDSWPFLKLVSKIQVPDYYDIIKKPIALNIIREKVNKCEYKLASEFIDDIELMFSNCFEYNPRNTSEAKAGTRLQAFFHIQAQKLGLHVTPSNVDQVSTPPAAKKSRI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11177
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.