Learn More
Acetonitrilo, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
BIOPHARMA
Código de producto. 16861240
Change view
Click to view available options
Envase:
Frasco de vidrio
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Cantidad unitSize
16861240 Frasco de vidrio 4 x 2.5 L 10 litros
16851240 Frasco de vidrio 2.5 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16861240 Proveedor Honeywell Burdick & Jackson N.º de proveedor BB0174X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Para biosíntesis y aplicaciones que requieran bajo contenido de agua. Cumple con las especificaciones UV, >99,9 % de pureza.
  • Especificaciones para concentraciones de agua extremadamente bajas
  • Especificaciones para concentraciones de amina bajas
  • Bajos niveles de partículas
  • Disolvente de alta pureza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Peso molecular (g/mol) 41.05
Sinónimo Methyl Cyanide, Cyanomethane
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C
Absorbancia 0.05 AU (200 nm)
Color Incolora
CAS 75-05-8
Densidad 0.7857 g/cm3 (20°C)
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 3% to 16% (V)
Temperatura de inflamación 6°C
% máx. CAS 100
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Línea de productos BioSyn
Índice de refracción 1.3434 - 1.3446 (20°C)
Presión de vapor 97.3 hPa (20°C)
Número UN UN1648
Punto de ebullición 82°C (1.013 hPa)
Información de solubilidad Completely Soluble (in water)
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Nivel de agua bajo