Learn More
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18602356 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18602356 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18602356 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299709APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Acetoacetyl CoA synthetase Polyclonal specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus