Learn More
Solución de ácido acético, diluida (12 %) Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12907153 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12907153 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12907153 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 002 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50€
    70.79€ / 1000 ml
    Ahorro 18.71€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminohippuric acid reagent.
Envase Frasco
CAS 121-17-5
Nombres de analitos o componentes Acetic Acid Solution (Dilute, 12%)
Notas de grado de pureza Eur Ph Ref.: 1000402
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Concentración 1.0 N
Número MDL MFCD00007084
Clave InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Normas de espectrometría de masas
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Elemento Ácido acético
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Cantidad 1000 mL
Grado Eu. Ph.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid,dilute (12%) European Pharmacopoeia Ref: 1000402. (RP 002)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.