Learn More
Solución de ácido acético, 0,1 mol/l, 1000 ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12970904 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12970904 1000mL. 1000 ml
1 options
Código de producto. 12970904 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 200 1000
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 0,1 mol/L
Cantidad 1000mL.