Learn More
Solución tampón de acetato de pH: 6, Fisher Chemical™
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Marca: Fisher Chemical SOL 049 1L
Especificaciones
6 | |
Tampón | |
Líquido | |
1000mL |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1099905 | Certificado de análisis | 02/04/2025 | SOL 049 1L |
1083346 | Certificado de análisis | 26/03/2025 | SOL 049 1L |
1092586 | Certificado de análisis | 10/03/2025 | SOL 049 1L |
1090078 | Certificado de análisis | 05/03/2025 | SOL 049 1L |
1005557 | Certificado de análisis | 04/03/2025 | SOL 049 1L |