Learn More
Solución tampón de acetato, Farmacopea europea pH 4,4, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12990674 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12990674 1000mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12990674 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor SOL 035 1L
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
CAS 7732-18-5
Intervalo de pH 4,4
Grado de pureza o calidad Farmacopea Europea farmacopea Referencia
Cantidad 1000mL
Tipo de producto Solución de tampón de acetato
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetate buffer solution - pH 4.4 European Pharmacopoeia Ref: 4001100 (SOL 035)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.