Learn More
Paracetamol-cisteína, TRC
Código de producto. 30137797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137797 100 mg 100 miligramos
30009348 50 mg 50 miligramos
30009668 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA161255100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64014-06-8
Fórmula molecular C11H14N2O3S
Peso molecular (g/mol) 254.31
Sinónimo S-[4-(Acetylamino)phenyl]-L-cysteine;
Nombre IUPAC (2R)-3-(4-acetamidofenil)sulfanilo-2-aminopropanoico ácido
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CSC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaminophen-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O3S/c1-7(14)13-8-2-4-9(5-3-8)17-6-10(12)11(15)16/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0725
Porcentaje de pureza >95%