CAS RN 64014-06-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Paracetamol-cisteína, TRC
CAS: 64014-06-8 Fórmula molecular: C11H14N2O3S Peso molecular (g/mol): 254.31 Sinónimo: S-[4-(Acetylamino)phenyl]-L-cysteine; Nombre IUPAC: (2R)-3-(4-acetamidofenil)sulfanilo-2-aminopropanoico ácido SMILES: O=C(O)[C@@H](N)CSC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1