Learn More
Acenafteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10741861 100 g Frasco de plástico 100 g
10201393 5 g Frasco de vidrio 5 g
10175113 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201341000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-32-9
Fórmula molecular C12H10
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00003807
Clave InChI CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
PubChem CID 6734
ChEBI CHEBI:22154
Nombre IUPAC 1,2-dihidroacenaftileno
SMILES C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenaphthene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 90°C to 95°C
Color Marrón
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 279°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 05, IV, 1834
Índice Merck 15, 29
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 3.2g/100mL glacial acetic acid,1g/31mL alcohol- 1g/56mL methanol,1g/25mL propanol- 1g/2.5mL chloroform,1g/5mL benzene- 1g/5mL toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino y trozos