Learn More
Acenafteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449130 250 g 250 g
15483097 50 g 50 g
11439130 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14922.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154.21 g/mol
Acenaphthene is used in the preparation of naphthalene dicarboxylic anhydride, which is used as a precursor to dyes and optical brighteners. Further, it is used in the preparation of active pharmaceutical ingredients and in plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acenafteno se utiliza en la preparación de anhídrido dicarboxílico de naftaleno, que se utiliza como precursor de colorantes y abrillantadores ópticos. Además, se utiliza en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos y en plásticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, benceno, toluno, ácido acético glacial y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y metales alcalinotérreos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-32-9
Fórmula molecular C12H10
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00003807
Clave InChI CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
PubChem CID 6734
ChEBI CHEBI:22154
Nombre IUPAC 1,2-dihidroacenaftileno
SMILES C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material Acenaphthene
Punto de fusión 92°C to 95°C
Densidad 1.15
Punto de ebullición 278°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 386081
Índice Merck 14,28
Información de solubilidad Soluble in chloroform,benzene,tolune,glacial acetic acid and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 97%