Learn More
Fisherbrand™ Medidor de laboratorio de sobremesa de conductividad accumet™ Basic AB330
Código de producto. 17318959 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor con electrodo de 2 celdas
Medidor de conductividad
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
17318959 Medidor de conductividad cada uno
17328959 Medidor con electrodo de 2 celdas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17318959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.58€
    511.37€ / paquete de 1
    Ahorro 139.21€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para las pruebas diarias de conductividad, SDT y salinidad de sus muestras de laboratorio rutinarias.Los medidores de sobremesa accumet Basic AB330 proporcionan las funciones esenciales necesarias para mediciones comunes de conductividad, SDT y salinidad, sin funciones complicadas, a un precio asequible.
  • Pantalla grande retroiluminada simultánea que muestra lecturas de conductividad y temperatura
  • Calibración de conductividad de uno a cinco puntos con reconocimiento automático de serie de cuatro patrones de conductividad
  • Calibración de SDT de uno a cinco puntos y calibración de salinidad de un punto
  • Compensación de temperatura lineal del 0 al 10 %/°C con temperaturas de referencia de 15, 20, 25 o 30 °C
  • Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
  • Compensación de temperatura automática o manual.
  • El icono «Ready» indica la estabilidad de la medición
  • Almacenamiento de 500 conjuntos de datos con sello de fecha/hora
  • La memoria del medidor no volátil conserva los ajustes y los datos en caso de pérdida de energía
  • El soporte acoplado al medidor facilita el movimiento sencillo del electrodo hacia dentro y hacia fuera de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de conductividad Accumet AB330 con soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V
Incluye Soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V
Exactitud (conductividad) ±1% de la escala completa
Salidas Puerto de comunicación para ordenador o impresora
Measurement Modes Conductividad con temperatura, SDT con temperatura, salinidad con temperatura, TDS with Temperature, Salinity with Temperature
Constante de celda Desde 0,1 hasta 10
Calibración Conductividad, SDT, salinidad, temperatura
Puntos de calibración (conductividad) Reconocimiento automático de 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS
Puntos de calibración Conductividad de 1 a 5 puntos, SDT de 1 a 5 puntos, salinidad de 1 punto, temperatura de 1 punto
Intervalo (conductividad) De 0,00 µS a 500,0 mS
Resolución (conductividad) 0,01, 0,1, 1 µS; 0,01, 0,1 mS
Compensación de la temperatura Linear
Coeficiente de temperatura De 0 a 10 %/°C
Temperatura de referencia (métrico) 15, 20, 25 o 30 °C
Intervalo (salinidad) De 0,00 a 80,0 ppt
Resolución (salinidad) 0,01, 0,1 ppt
Exactitud (salinidad) ±1% de la escala completa
Resolución (TDS) 0,01, 0,1, 1 ppm; 0,01, 0,1 ppt
Exactitud (TDS) ±1% de la escala completa
Intervalo de factor de TDS Desde 0,40 hasta 1,00
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,3 °C
Tipo de pantalla LCD de 5 pulg
Opción de retroiluminación Sí
Memoria No volátil
Puntos de datos 500
Detalles de gestión de datos Formato impreso o CSV
Entradas Conductividad/ATC
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Adaptador de CA Incluido, adaptador de alimentación universal de 100/240 V
Garantía 3 años
Modelo AB330
Estabilidad Iconos de indicador
Adquisición de datos Automático con modos de lectura automática y temporizador, manual con modo continuo
Tipo Medidor de conductividad
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz