Learn More
Beschreibung
Consiga separaciones rápidas y de alta resolución a bajas contrapresiones utilizando Thermo Scientific™ Accucore™ Columnas LC C18. Las partículas μde núcleo sólido resistentes de 2,6 µm garantizan una alta eficiencia y permiten la compatibilidad con las plataformas HPLC y UHPLC. La alta cobertura de fase unida proporciona una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
- Mecanismo de interacción hidrófoba
- Las μpartículas de tecnología mejorada con núcleo de 2,6 m permiten el funcionamiento a altos caudales sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo μsólido de 2,6 µm y la distribución estrecha del tamaño de partícula reducen el ensanchamiento de la banda y mejoran la eficiencia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido μde 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas UHPLC de menos de μ2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Spezifikation
Spezifikation
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 14500 psi (1000 bar) |
| Forma de partícula | Núcleo sólido esférico |
| Tamaño de partículas | 2,6 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 80Å |
| Cantidad | Unitary |
| Mehr anzeigen |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.