Learn More
Micronova™ Mango en acordeón Over-Under™
Código de producto. 15992221 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable electropulido (304), Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15992221 Acero inoxidable electropulido (304), Polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 15992221 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDAH08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    171.87€ / paquete de 1
    Ahorro 9.13€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Diseño para hacer frente a las limitaciones de espacio únicas de los aisladores y campanas de contención
  • Cada sección incluye una bisagra de polipropileno y una desconexión rápida que permite la conexión de secciones adicionales y, en la parte final, un adaptador de fregona
  • El diseño exclusivo permite al operador encajar el mango plegado en el «pass-thrus» y una vez dentro del aislador proporcionar el alcance ampliado necesario para cubrir todas las superficies
  • Fuera del aislador, cuando se conecta a un mango estándar, el mango en acordeón permite al operador inclinar el cabezal de la fregona para limpiar de forma eficaz y cómoda ‘encima y debajo’ de obstáculos en un entorno controlado o sala limpia
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Anchura (imperial) 8 in
Descripción Mango de acero inoxidable con acción giratoria de bloqueo que sujeta varios adaptadores y funciona como una extensión para alcanzar zonas encima y debajo del equipo
Material Acero inoxidable electropulido (304), Polietileno