Learn More
Thermo Scientific™ Opción de clave de acceso para ultracongeladores; el paquete de clave de acceso (UE) incluye cinco tarjetas y es compatible con el protocolo ISO14443, para las series Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF y TSU
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Analice los registros que le informarán sobre qué miembro del personal ha abierto la puerta del congelador, la hora a la que se abrió y durante cuánto tiempo permaneció abierta mediante las opciones de clave de acceso para ultracongeladores Thermo Scientific™ .
Features
- Card access comes with 5 key cards
- Field installed - purchased separately
- Factory installed in the plant with purchase of unit
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Factory-installed. No stand-alone orders. |
| Para utilizar con (equipo) | TSX Universal (-ULTS Models) |
| Incluye | Access key option; Card access w/five key cards. All orders must accompany a TSX Universal ultra-low freezer |