Learn More
ACAT2 Antibody (SR1630), R&D Systems™
Código de producto. 18602404 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602404 100 μg 100 microlitros
18660785 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18602404 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322462100ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
ACAT2 Monoclonal specifically detects ACAT2 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ACAT2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1630
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen acetoacetyl Coenzyme A thiolase, acetyl-CoA acetyltransferase 2, acetyl-CoA acetyltransferase, cytosolic, Acetyl-CoA transferase-like protein, acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 2, acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 2 (acetoacetyl Coenzyme A thiolase), ACTL, Cytosolic acetoacetyl-CoA thiolase, EC 2.3.1, EC 2.3.1.9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ACAT2 (Uniprot #: Q9BWD1)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 39
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG