Learn More
Acalisib, MedChemExpress
Código de producto. 16491477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491477 50 mg 50 miligramos
16485936 100 mg 100 miligramos
16485268 10 mg 10 miligramos
16447987 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12644
MedChemExpress Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.
Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acalisib
CAS 870281-34-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16FN7O
Cantidad 50 mg
Sinónimo GS-9820 CAL-120
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (311.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)C)=NC5=C1C=C(F)C=C5
Peso molecular (g/mol) 401.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.4
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease