Learn More
BUCHI ACADEMIA Formación Sistemas Puros
Product Code. 17880544 Shop All Buchi Products
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Programa de formación para el operador principal
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo de producto Unit Size
17880544 Programa de formación para el operador principal cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17880544 Supplier BUCHI Supplier No. 11CSN11300
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
ACADEMIA Entrenamiento Puro Sesiones teóricas y prácticas básicas y avanzadas para separación y purificación con el Pure C-8XX.
  • Capacitación del cliente sobre el funcionamiento del sistema Pure y el efecto de la configuración de cada parámetro en la separación y purificación.
  • Centrarse en la aplicación de diferentes tipos de muestras.
  • Desarrollo y optimización de métodos para muestras de clientes
  • Introducción de las ventajas de los detectores DAD y ELSD y características de muestra aplicables.
  • Mantenimiento de bricolaje, como calibrar el caudal de la bomba Pure y limpiar obstrucciones en las tuberías.
  • Revisión de la configuración del control remoto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Course Level Todos los módulos
Tipo de producto Programa de formación para el operador principal