missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abraxas Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498743 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498743 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498743 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176827MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Abraxas Polyclonal specifically detects Abraxas in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Abraxas
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BRCA1-A complex subunit Abraxas, ABRA1, CCDC98, family with sequence similarity 175, member A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human CCDC98. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of CCDC98. Amino Acid Squence: WYKFRRHSDQIMTFR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84142
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.