missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Abraxas Polyclonal antibody specifically detects Abraxas in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Abraxas |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 750 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | BRCA1-A complex subunit Abraxas, ABRA1, CCDC98, family with sequence similarity 175, member A |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human CCDC98. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of CCDC98. Amino Acid Squence: WYKFRRHSDQIMTFR |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?