Learn More
R&D Systems™ ABpure™ Antibody Purification Kit
Código de producto. 18099633 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Suficiente para:
1 purificación
3 purificaciones
Tamaño de la unidad:
1 test
3 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para Tamaño de la unidad
18099633 3 purificaciones 3 tests
18016894 1 purificación 1 test
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18099633 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2600010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. R&D Systems™ ABpure Antibody Purification Kit is used to remove contaminants such as BSA and other proteins, glycine, tris, and azide that interfere in conjugation reactions.
  • Used to purify antibodies from crude samples such as ascites fluid or immune serum
  • Antibody to be purified or cleaned up ideally is in volume of 0.1mL to 0.5mL
  • 20 to 500μg of antibody can be purified in each run
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Suficiente para 3 purificaciones
Tipo de producto Antibody Purification Kit
Contenido y almacenamiento 1 or 3 spin cartridge/collecting tube assemblies, 1 vial 10X AbPure binding buffer, 1 vial AbPure neutralization buffer, 1 vial AbPure wash buffer, 1 vial AbPure elution buffer, 4 or 12 additional collecting tubes, 2 or 3 vials of Protein A resin. 4°C
Línea de productos Novus
Cantidad 3 Tests
Para uso exclusivo en investigación.