missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABHD4 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498869 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
18498869 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498869 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299702MFV500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ABHD4 Polyclonal specifically detects ABHD4 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABHD4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Especie del huésped Rabbit
ID de gen (Entrez) 63874
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.