Learn More
Abemaciclib, MedChemExpress
Código de producto. 16491216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491216 200 mg 200 miligramos
16479567 5 mg 5 miligramos
16441806 500 mg 500 miligramos
16433077 50 mg 50 miligramos
16427086 100 mg 100 miligramos
16417028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16491216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16297A
MedChemExpress Abemaciclib (LY2835219) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Abemaciclib (LY2835219) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abemaciclib
CAS 1231929-97-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32F2N8
Cantidad 200 mg
Sinónimo LY2835219
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (9.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC2=C(F)C=C(C3=NC(NC4=NC=C(CN5CCN(CC)CC5)C=C4)=NC=C3F)C=C2N1C(C)C
Peso molecular (g/mol) 506.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.59
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease